Stampa…
Amido solubile 1% (w/v) in soluzione acquosa for iodometric titrations
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 31.1 EUR
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Amido solubile 1% (w/v) in soluzione acquosa for iodometric titrations
Amido solubile
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799