Stampa…
Dibismuth triselenide 99,995 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
47198.03 47198.06
47198.03EA 47.5 EUR
47198.03 47198.06
Dibismuth triselenide 99,995 Metals basis
Dibismuth triselenide
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-69-8 Molecular Formula: Bi2Se3 Formula Weight: 654.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.82 Melting Point: 710° UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00014200
Formula: Bi₂Se₃
Peso molecolare: 654.84 g/mol
Punto di fusione: 710 °C
Densità: 6.82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014200
CAS Number: 12068-69-8
EINECS: 235-104-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1278