Rutenio (III) cloruro Ru ≥ 47,7%, anidro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 10049-08-8
Molecular Formula: Cl3Ru
Formula Weight: 207.43
Physical Form: Powder
Density: 3.110
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Pungent
Melting Point:
Formula:
Cl₃Ru Punto di fusione: >500 °C (dec.) Densità: 3,110 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011208 CAS Number: 10049-08-8 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8302 |