Chromium(II) chloride ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chromium dichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-05-5
Molecular Formula: Cl2Cr
Formula Weight: 122.9
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 2.878
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 824°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00010947
Formula:
Cl₂Cr Peso molecolare: 122.9 g/mol Punto di ebollizione: 1302 Punto di fusione: 824 °C Densità: 2.878 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010947 CAS Number: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2244 |