Bismuth(III) bromide, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-58-8
Molecular Formula: BiBr3
Formula Weight: 448.71
Physical Form: Powder
Density: 5.72
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 218°
Boiling Point: 453°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00014195
Formula:
BiBr₃ Punto di ebollizione: 453 °C Punto di fusione: 218 °C Densità: 5,72 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014195 CAS Number: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 UN: 3260 ADR: 8,III |