Tungsteno, reticella 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Peso molecolare: 183.84 g/mol Punto di ebollizione: 5660 Punto di fusione: 3410 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS Number: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |