Stampa…
Iridium, nero ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 392 EUR
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridium, nero ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III