Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-91-4
Molecular Formula: GaI3
Formula Weight: 450.43
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.15
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Yellow-green
Melting Point: 212°
Boiling Point: 345° subl.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00016107
Formula:
GaI₃ Punto di ebollizione: 345 °C (subl.) Punto di fusione: 212 °C Densità: 4,15 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016107 CAS Number: 13450-91-4 EINECS: 236-611-6 UN: 3260 ADR: 8,II |