Platino 99,9 Metals basis, powder_amorphous APS 2.0-8.0 micron
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formula:
Pt Peso molecolare: 195.08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 Punto di fusione: 1769 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |