Ferro (II,III) ossido 97%, nanopowder
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
Purity: 97%
CAS No.: 1317-61-9
Molecular Formula: Fe3O4
Formula Weight: 231.54
Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g
Density: 5.2
Refractive Index: 3.0
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1538°
MDL No.: MFCD00011010
Formula:
Fe₃O₄ Peso molecolare: 231,54 g/mol Punto di fusione: 1538 °C Densità: 5,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011010 CAS Number: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 Merck Index: 14,4040 |