Stampa…
Acetonitrile ≥99.8% per LC-MS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
47138.K2 47138.M1
47138.K2EA 277 EUR
47138.K2 47138.M1
Acetonitrile ≥99.8% per LC-MS
Acetonitrile
Purity: 99.8% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: CH3CN Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3440 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -48° to -45° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 UN No.: UN1648 MDL No.: MFCD00001878
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Punto di fusione: –48 °C… –45 °C
Densità: 0,786
Flash Pt: 5 °C (41 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM