Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-48-5
Molecular Formula: DyBr3
Formula Weight: 402.23
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 881°
Boiling Point: 1480°
MDL No.: MFCD00016069
Formula:
Br₃Dy Punto di ebollizione: 1480 °C Punto di fusione: 881 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016069 CAS Number: 14456-48-5 EINECS: 238-443-9 |