Potassio bromuro, Premium FTIR Grade
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
47111.KDEA
198
EUR
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
Potassio bromuro, Premium FTIR Grade
Potassio bromuro
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: BrK
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder in 0.5g Packets
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Peso molecolare: 119 g/mol Punto di ebollizione: 1435 °C Punto di fusione: 730 °C Densità: 2,75 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |