n-Esano, anidro, over molecular sieves
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Appearance: Colourless
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
UN No.: UN1208
MDL No.: MFCD00009520
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso molecolare: 86,18 g/mol Punto di ebollizione: 69 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 0,659 Flash Pt: –23 °C (–9 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS Number: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 14,4694 |