Stampa…
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonium borate tetrahydrate
46323.A3 46323.36
46323.A3EA 248 EUR
46323.A3 46323.36
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Ammonium pentaborate tetrahydrate
Purity: 99+% CAS No.: 12046-04-7 Molecular Formula: H8B10N2O16.4H2O Formula Weight: 472.23 (400.17anhy) Physical Form: Powder Density: 1.58 Appearance: White Melting Point: 110° MDL No.: MFCD13176621
Formula: H₄B₅NO₈·4H₂O
Peso molecolare: 272,15 g/mol
Punto di fusione: 110 °C
Densità: 1,58
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176621
CAS Number: 12046-04-7