Copper(II) ethoxide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
confezionato sotto argo
Purity: 98%
CAS No.: 2850-65-9
Molecular Formula: C4H10CuO2
Formula Weight: 153.67
Physical Form: Powder, Packaged under Argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Green
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015650
Formula:
C₄H₁₀CuO₂ Punto di fusione: ∼ 120 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015650 CAS Number: 2850-65-9 UN: 3181 ADR: 4.1,III |