Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 1.0 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
46315.AE 46315.AP
46315.AEEA 147 EUR
46315.AE 46315.AP
Tetrabutilammonio idrossido 1.0 M in soluzione acquosa
Tetrabutilammonio idrossido
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD00009425
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II