Stampa…
Alluminio ossido, Drysphere®, without indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
46093.A1 46093.30
46093.A1EA 102 EUR
46093.A1 46093.30
Alluminio ossido, Drysphere®, without indicator
Alluminio ossido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3.175mm Spheres Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C
Punto di fusione: 2045 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356