Stampa…
Alluminio ossido acidic HPLC flash grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45956.22 45956.36
45956.22EA 41.8 EUR
45956.22 45956.36
Alluminio ossido acidic HPLC flash grade
Aluminium oxide acidic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 32-63 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980 °C
Punto di fusione: 2045 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356