Silver conductive ink
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Physical Form: Liquid S-020 (formerly Mattheylec P2006)
Density: 2.5
Appearance: Silver
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD01868501
Densità:
2,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01868501 UN: 3082 ADR: 9,III |