Stampa…
Nickel iron molybdenum, in scaglie -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45610.A1 45610.30
45610.A1EA 243 EUR
45610.A1 45610.30
Nickel iron molybdenum, in scaglie -200 mesh
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% Physical Form: Flakes Density: 0.29 UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD09910537
Formula: Ni:Fe:Mo;81:17:2%
Densità: 0,29 g/mL
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910537
UN: 3089
ADR: 4.1,III