Cobalto ossido (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01074445
Formula:
Co₃O₄ Peso molecolare: 240.8 g/mol Punto di fusione: 895 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074445 CAS Number: 1308-06-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02454 |