Barium dodecairon nonadecaoxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 12047-11-9
Molecular Formula: BaFe12O19
Formula Weight: 1111.48
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point:
Formula:
BaFe₁₂O₁₉ Punto di fusione: >1315 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075637 CAS Number: 12047-11-9 EINECS: 234-974-5 ADR: 6.1,III |