Stampa…
Sulphur in diesel fuel, standard solutions, Specpure®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Sulphur in diesel fuel, standard solutions, Specpure®
Standard Standard per l'industria peltrolchimica
Flash Point: 69° (156 °F)
Physical Form: Liquid
Density: 0,6 to 0,9
Appearance: Light brown
Boiling Point: 171 to 315°
MDL No.: MFCD01095233
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD01095233 MFCD01095233 MFCD01095233
Aspetto Colourless Light brown
Odore/Profumo Petroleum-like
Forma fisica Liquid Liquid Liquid
Punto di ebollizione 171-315°
Densità 0.6-0.9 g/mL
Punto di infiammabilità 69°C(156°F)