Stampa…
Nickel iron molybdenum, in fogli, annealed, Spessore: 0.102 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45092.HB 45092.4K
45092.HBEA 86.1 EUR
45092.HB 45092.4K
Nickel iron molybdenum, in fogli, annealed, Spessore: 0.102 mm (0.004 in)
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% Physical Form: ≈40.1g/150mmx300mm MDL No.: MFCD09910537