Stampa…
Polidimetilsilossano emulsion
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45088.A4 45088.36 45088.22
45088.A4EA 199 EUR
45088.A4 45088.36 45088.22
Polidimetilsilossano emulsion
Polydimethylsiloxane
Formula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084411
CAS Number: 63148-62-9