[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 29964-62-3
Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd
Formula Weight: 603.80
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD02093437
Formula:
C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093437 CAS Number: 29964-62-3 |