Stampa…
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer
44966.06 44966.03
44966.06EA 1582 EUR
44966.06 44966.03
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12246-51-4 Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2 Formula Weight: 896.00 MDL No.: MFCD00213465
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂
Peso molecolare: 896,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213465
CAS Number: 12246-51-4