Stampa…
Rhodium 5% on activated carbon, paste C101023-5
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44863.04 44863.09
44863.04EA 264 EUR
44863.04 44863.09
Rhodium 5% on activated carbon, paste C101023-5
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Paste Appearance: Black MDL No.: MFCD03458392
Formula: Rh
Peso molecolare: 102.9 g/mol
Punto di fusione: 1960
Densità: 12.41
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353