Stampa…
Calcio D-gluconato 2,5% (w/w) in soluzione acquosa, gel
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
44542.15 44542.TJ
44542.15EA 134 EUR
44542.15 44542.TJ
Calcio D-gluconato 2,5% (w/w) in soluzione acquosa, gel
Calcio D-gluconato
CAS No.: 299-28-5 Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2 Formula Weight: 430.37 Physical Form: Gel MDL No.: MFCD00064209
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Peso molecolare: 430,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064209
CAS Number: 299-28-5