Stampa…
Platino 10% on alumina, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44494.14 44494.22
44494.14EA 543 EUR
44494.14 44494.22
Platino 10% on alumina, reduced
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Granular MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689