(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
Purity: 99%
CAS No.: 80657-57-4
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Refractive Index: 1.4250
Appearance: Colourless
Boiling Point: 74°/10mm
Beilstein Reference: 1720830
Optical Rotation: +27° (c=4 in methanol)
MDL No.: MFCD00064520
Formula:
C₅H₁₀O₃ Peso molecolare: 118,132 g/mol Punto di ebollizione: 74 °C (10 mmHg) Densità: 1,07 Flash Pt: 81 °C (178 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064520 CAS Number: 80657-57-4 |