Stampa…
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
44302.03 44302.06
44302.03EA 124 EUR
44302.03 44302.06
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III)
Purity: 98% CAS No.: 1272-22-6 Molecular Formula: C15H15Ho Formula Weight: 360.21 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 295° Boiling Point: 230° subl. (vac.) UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD03427140
Formula: C₁₅H₁₅Ho
Punto di ebollizione: 230 °C (subl. nel vuoto)
Punto di fusione: 295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427140
CAS Number: 1272-22-6
EINECS: 215-047-4
UN: 3181
ADR: 4.1,III