Stampa…
Platino 5% on alumina, powder, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 478 EUR
44222.14 44222.22 44222.06
Platino 5% on alumina, powder, reduced
Platino
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689