Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03792580
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD03792580 UN: 1325 ADR: 4.1,III |