Boro nitruro 31% refractory brushable paint
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Physical Form: Paste
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011317
Formula:
BN Peso molecolare: 24.82 g/mol Punto di fusione: 2527 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS Number: 10043-11-5 Merck Index: 13,01336 |