Silver plating solution ∼2,1 g/l metal content, electroless
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Physical Form: Liquid
Density: 1.04
Appearance: Colourless
Melting Point: -5°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: UN3287
MDL No.: MFCD00003397
Applications: For plating on copper, brass or copper alloys
Punto di ebollizione:
103…105 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,04 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 UN: 3287 ADR: 6.1,II |