Zinc copper composite ≥99% (metals basis) -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
Molecular Formula: Typically Zn 90-95, Cu 5-10 wt%
Physical Form: Alloy Precursor
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD03102068
Formula:
∼Zn 90-95,Cu 5-10% Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03102068 UN: 3089 ADR: 4.1,III |