Stampa…
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43922.09 43922.18
43922.09EA 99.2 EUR
43922.09 43922.18
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne ≥97%
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Purity: 97% CAS No.: 17869-77-1 Molecular Formula: HC≡CC[OSi(CH3)3](CH3)CH3 Formula Weight: 156.30 Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4052 Odour: Characteristic Boiling Point: 52°/75mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00053867
Formula: HC ΞCC[OSi(CH₃)₃](CH₃)CH₃
Peso molecolare: 156,30 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C (75 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053867
CAS Number: 17869-77-1
EINECS: 241-823-7
ADR: 3,III