Stampa…
Polyethyleneimine, M.W. 25,000, linear
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43896.01 43896.03
43896.01EA 669 EUR
43896.01 43896.03
Polyethyleneimine, M.W. 25,000, linear
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6 Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n Physical Form: Powder Odour: Amine-like Melting Point: 59-60° MDL No.: MFCD00084427
Formula: (CH₂CH₂NH)n
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084427
CAS Number: 9002-98-6