Crystal violet lactone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 1552-42-7
Molecular Formula: C26H29N3O2
Formula Weight: 415.53
Physical Form: Powder
Melting Point: 180°-183°
MDL No.: MFCD00070611
Formula:
C₂₆H₂₉N₃O₂ Punto di fusione: 180 °C…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070611 CAS Number: 1552-42-7 EINECS: 216-293-5 |