Calcium molybdate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
43686.22
43686.14
43686.22EA
111
EUR
43686.22
43686.14
Calcium molybdate ≥99%
Calcium molybdate
Purity: 99%
CAS No.: 7789-82-4
Molecular Formula: CaMoO4
Formula Weight: 200.01
Physical Form: Powder
Density: 4.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 965°
MDL No.: MFCD00015976
Formula:
CaMoO₄ Peso molecolare: 200,024 g/mol Punto di fusione: 965 °C Densità: 4,45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015976 CAS Number: 7789-82-4 EINECS: 232-192-9 Merck Index: 14,1681 |