Stampa…
Gallium trinitrate solution_SC (9 - 10% Ga) w/w
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Gallium (III) nitrate
43484.30 43484.18
43484.30EA 708 EUR
43484.30 43484.18
Gallium trinitrate solution_SC (9 - 10% Ga) w/w
Gallium trinitrate
Purity: 9-10% CAS No.: 13494-90-1 Molecular Formula: Ga(NO3)3 Formula Weight: 255.73 Physical Form: Liquid UN No.: UN3218 MDL No.: MFCD00011016
Formula: GaN₃O₉
Peso molecolare: 255.74 g/mol
Punto di fusione: 110
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011016
CAS Number: 13494-90-1
EINECS: 236-815-5
UN: 3218
ADR: 5.1 III