Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), in polvere -20+35 mesh Type 316-L
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL No.: MFCD00148499