Ruthenium(III) nitrosyl chloride, idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 32535-76-5
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O
Formula Weight: 237.44(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00049765
Formula:
Ru(NO)Cl₃ Punto di fusione: 180 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049765 CAS Number: 32535-76-5 |