Poly(vinylbenzyl chloride)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Formula:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135445 CAS Number: 9080-67-5 |