Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in isopropanol (IPA)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
CAS No.: 14995-22-3
Molecular Formula: Fe[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 233.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under Argon
Density: 0.79
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-brown
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 82°
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00070436
Formula:
C₉H₂₁FeO₃ Punto di ebollizione: 82 °C Densità: 0,79 Flash Pt: 12 °C (54 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070436 CAS Number: 14995-22-3 UN: 1219 ADR: 3,II |