Tetraammineplatinum(II) hydroxide soluzione (8 - 11% Pt) (w/w)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 38201-97-7
Molecular Formula: H14N4O2Pt
Formula Weight: 297.23
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050044
Formula:
H₁₄N₄O₂Pt Peso molecolare: 297.23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050044 CAS Number: 38201-97-7 EINECS: 253-823-4 |