Stampa…
Tropaeolin O 0,04% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42772.AE 42772.AP
42772.AEEA 33.9 EUR
42772.AE 42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (w/v) in soluzione acquosa
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S Formula Weight: 316.27 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00007499
Formula: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007499
CAS Number: 547-57-9