Stampa…
Blu metilene 1% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 31 EUR
42771.AE 42771.AP
Blu metilene 1% (w/v) in soluzione acquosa
Blu metilene
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150008
CAS Number: 61-73-4